Kluczowe dokumenty
6.09990
Supelco
Roztwór azotanu srebra
c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N), concentrate for preparing 0.5 L volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Silver nitrate solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Nazwa produktu
Roztwór azotanu srebra, for 500 ml c(AgNO3 )= 0.1 mol/ l (0.1N) Titrisol
Formularz
solution
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Antybakteryjne pęcherzyki polimerowe: Opracowano nowatorską metodę wytwarzania in situ polimerowych pęcherzyków zdobionych nanocząstkami srebra przy użyciu azotanu srebra, wykazując znaczące właściwości antybakteryjne odpowiednie do różnych zastosowań biomedycznych (Zhang et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3