Kluczowe dokumenty
6.06007
Sigma-Aldrich
Methanol
for chromatography
Synonim(y):
Methanol, Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191601
klasa czystości
for chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
tw
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methanol is used as a mobile phase component in various chromatographic techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC), gas chromatography (GC), and thin-layer chromatography (TLC).
Zastosowanie
Methanol is used as a mobile-phase solvent in a reversed-phase isocratic procedure to analyze progesterone in capsules.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of the lipophilicity of bile acids and their derivatives by thin-layer chromatography and principal component analysis
S Sarbu, C, et al.
Journal of Chromatography A, 917(1-2) (2001)
Determination of progesterone in capsules by high-performance liquid chromatography and UV-spectrophotometry
Maliwal D, et al.
Journal of Young Pharmacists : Jyp, 1(4), 371-371 (2009)
Determination of noradrenaline and dopamine in Chinese herbal extracts from Portulaca oleracea L. by high-performance liquid chromatography
Chen J, et al.
Journal of Chromatography A, 1003(1-2), 127-132 (2003)