Dokumenty
5874316024C
Milli-Q
EfferSan Effervescent Tablets
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from contaminants
Synonim(y):
EfferSan Effervescent Tablets (CA)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Poziom jakości
Postać
tablet
Właściwości
Formerly known as ROProtect CR
skład
(mixture of troclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
opakowanie
pkg of 24 tablets
dostępność
available only in USA and Canada
warunki przechowywania
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids)
Wysokość
10.2 cm (4 in.)
kompatybilność
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
EfferSan Effervescent Tablets (CA) are chlorine tablets used in filtration devices such as water purification systems and cartridges. This product optimally protects reverse osmosis (RO) membranes from fouling contaminants.
Zastosowanie
EfferSan Tablets are used for research and development purposes such as biochemical research/analysis or for application as an analytical reagent.
Cechy i korzyści
Prevents bacterial proliferation and biofilm formation to preserve RO membrane performance (ionic rejection, water recovery).
Informacje prawne
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.