539133
Protease Inhibitor Cocktail VI
liquid, for the inhibition of proteases and esterases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Protease Inhibitor Cocktail Set VI, The Protease Inhibitor Cocktail Set VI controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This cocktail is provided as a single vial of 1 ml, or as a package of 5 x 1 ml vials. Each vial contains the inhibitors solubilized in DMSO at the following concentrations:
Specyficzność
Działania biochem./fizjol.
Aspartic, cysteine, serine, and metalloproteases as well as aminopeptidases.
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C