Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 705,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.51
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
6 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, nietoksyczny związek na bazie indolinylo-tiazolu, który działa jako bardzo silny, odwracalny inhibitor wychwytu lipidów przez receptor zmiatacza klasy B typu I (SR-BI; IC50 = 6 nM). Wykazano, że blokuje wychwyt znakowanego[3H] estru oleinianu cholesterolu ([3H]CE) z[3H]CE-HDL (IC50 = 7 nM). Wykazuje wysoką selektywność w testach przeciwko panelowi 67 różnych receptorów i drugorzędowych celów (przy 10 µM). Wykazuje doskonałą stabilność w ludzkim osoczu (99% pozostaje po 5 godzinach, z 94% związanym białkiem osocza) i mikrosomach wątroby myszy (75% pozostaje po 1 godzinie).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
receptor zmiatacza klasy B typu I
receptor zmiatacza klasy B typu I
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Dockendorff, C., et al. 2015. ACS Med. Chem. Lett.6, 375.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c