Kluczowe dokumenty
5.34377
Sigma-Aldrich
CMB-087229
Synonim(y):
5-[(3,5-Dichlorophenoxy)methyl]-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, CMB087229
Wybierz wielkość
25 MG
733,00 zł
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
733,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)OCC2=CC(=O)NN2
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, przepuszczalny dla bariery krew-mózg, nietoksyczny związek pirazolonowy, który silnie blokuje cytotoksyczność zmutowanej Cu/Zn SOD1 (EC50 = 67 nM w komórkach PC12 wyrażających zmutowaną G93A SOD1). Wykazano, że bezpośrednio oddziałuje z proteasomem 26S PSMC1 i PSMC4 oraz białkiem opiekuńczym TCP-1 i zwiększa aktywność proteasomu. Zapewnia neuroprotekcję przed toksycznością wywołaną agregacją białek i przedłuża przeżycie myszy transgenicznych z ALS o 13,3% (20 mg/kg, i.p., q.d.) Wykazuje atrakcyjną stabilność mikrosomalną (T1/2 = 93 i 36 min odpowiednio u ludzi i myszy) i metaboliczną, rozpuszczalność w wodzie (250 µM) i profil PK u myszy. Słabo wpływa na aktywność 68-enzymów i receptorów, izozymów hERG i Cyp450 przy 10 µM.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
26S proteasom PSMC1 i PSMC4 oraz białko opiekuńcze TCP-1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Tripper, P.C., et al. 2014. ACS Chem. Neurosci.5, 823.
Chen, T., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 515.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3