Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.51
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Tienopirymidynylokarboksyamid, który działa jako silny, odwracalny inhibitor pan sirtuiny (SIRT) (IC50 = 15, 10 i 33 nM odpowiednio dla SIRT1, 2 i 3). Wykazano, że wiąże się z miejscem katalitycznym SIRT i zajmuje zarówno kieszeń C nikotynamidu, jak i kanał substratowy acetylo-lizyny. Wykazuje wysoką selektywność w stosunku do panelu kinaz białkowych, receptorów nuklelarnych, GPCR i kanałów jonowych (IC50 >10 µM). Słabo wpływa na hERG i cytochrom P450 (>50 µM). Wykazuje pożądaną stabilność w preparatach mikrosomalnych (ludzki CLint = 15,8 µL/min/mg, mysi CLint = 12,7 µL/min/mg) i wysoką rozpuszczalność (297 µM) oraz niski LogD (2,73).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
SIRT1/2/3
SIRT1/2/3
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Disch, J.S., et al. 2013. J. Med. Chem.57, 1275.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?