Kluczowe dokumenty
5.30959
Sigma-Aldrich
TAZ Activity Modulator, TM-25659
Synonim(y):
TM25659, TM 25659
Wybierz wielkość
5 MG
836,00 zł
836,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
836,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H28N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
836,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC2=C(N=C(CCCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NN=NN5)C=C3)C=C1C6=CN=CC=C6
Klucz InChI
KCOQNLYGMQJUJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell permeable, orally bioavailable imidazol-pyrimidine derivative that enhances nuclear localization of transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ) in a dose-dependent manner without affecting the total amount of TAZ in pluripotent C3H10T1/2 cells. Does not affect Ser89 phosphorylation in TAZ, but reduces tyrosine phosphorylation. Reduces PPARg levels in differentiated adipocytes and acts as a suppressor of PPARg-dependent adipocyte differentiation. Also shown to enhance RUNX2-induced osteoblast differentiation of C3H10T1/2 cells and mineralization in a dose-dependent manner. Reduces weight gain in ob/ob mice (50 mg/kg, i.p.) and attenuates bone loss in ovariectomized mice. Displays desirable pharmacokinetic properties with t1/2 = 9.85 h.
A cell-permeable enhancer of nuclear localization of transcriptional co-activator with PDZ-binding motif (TAZ). Does not affect the total amount of TAZ in pluripotent C3H10T1/2 cells.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Jang, E.J., et al. 2012. Br. J. Pharmacol.165, 1584.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3