Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 495,00 zł | |
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
495,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[nH]1c2c(c3c([c]1=O)cccc3)cc(cc2)NC(=O)CN(C)C
InChI
1S/C17H17N3O2.ClH/c1-20(2)10-16(21)18-11-7-8-15-14(9-11)12-5-3-4-6-13(12)17(22)19-15;/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,22);1H
InChI key
RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PARP
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Garcia-Soriano, F.G., et al. 2001. Nature Med. 7, 108.
Mabley, G.J., et al. 2001. Inflamm. Res.50, 561.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility - | solubility water: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 528150-5MG | 04055977196412 |
| 528150-1MG | 04055977196405 |