Kluczowe dokumenty
513024-M
Millipore
PD 151746
A cell-permeable, non-peptidic, and highly selective calpain inhibitor directed towards the calcium binding sites of calpain.
Synonim(y):
Kwas 3-(5-fluoro-3-indolilo)-2-merkapto-(Z)-2-propenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C11H8FNO2S/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-13-9)3-10(16)11(14)15/h1-5,13,16H,(H,14,15)/b10-3-
Klucz InChI
HWMQHECFXSVZGN-KMKOMSMNSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, niepeptydowy i wysoce selektywny inhibitor kalpainy ukierunkowany na miejsca wiązania wapnia kalpainy. Wykazuje ponad 20-krotnie większą selektywność wobec kalpainy-1 (nr kat. i ) w stosunku do kalpainy-2 (nr kat. i ). (wartościKi: odpowiednio 260 nM i 5,33 µM). Wykazano, że zapobiega apoptozie indukowanej cykloheksymidem.
Działania biochem./fizjol.
DoceloweKi: 260 nM przeciwko kalpainie-1
Główny cel
kalpaina-1
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Niestabilny w roztworze; odtworzyć tuż przed użyciem.
Inne uwagi
Squier, M.K., et al. 1999. J. Cell Physiol.178, 311.
Wang, K.K., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 6687.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3