Kluczowe dokumenty
5.08052
Sigma-Aldrich
iMDK
≥98% (HPLC), solid, midkine inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
3-(2-(4-fluorobenzylo)imidazo[2,1-b]tiazol-6-ylo)-2H-chromen-2-on, 3-(2-(4-fluorobenzylo)imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-ylo)-2H-chromen-2-on, inhibitor ekspresji MDK
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13FN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Produkt 5.08052 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Nazwa produktu
Midkine Inhibitor, iMDK,
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
Klucz InChI
IWFKQTWYILKFGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inhibitor midkiny, iMDK, wykazuje silne działanie antyproliferacyjne i przeciwnowotworowe zarówno in vitro, jak i in vivo w niedrobnokomórkowym raku płuc.[1] Indukuje również apoptozę pierwotnego chłoniaka wysiękowego poprzez zatrzymanie cyklu komórkowego G2/M.[2]
Zastosowanie
Inhibitor midkiny, iMDK, może być stosowany do badania jego aktywności przeciwnowotworowej w pierwotnym chłoniaku wysiękowym (PEL) in vitro.[2]
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Midkine
Reversible: yes
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Hao, H., et al. 2013. PLoS ONE8, e71093.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Midkine inhibitor (iMDK) induces apoptosis of primary effusion lymphoma via G2/M cell cycle arrest
Ueno M, et al.
Leukemia Research, 116, 106826-106826 (2022)
Novel midkine inhibitor iMDK inhibits tumor growth and angiogenesis in oral squamous cell carcinoma
Masui M, et al.
Anticancer Research, 36(6), 2775-2781 (2016)