Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
potency
670 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3ccc(cc3)O)=O)ccc(c2O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-15-10(13(11)18)5-6-12(17)14(15)19/h1-7,16-17,19H
InChI key
BMZFZTMWBCFKSS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek izoflawonowy, który działa jako silny i konkurencyjny inhibitor fruktozo-2,6-bisfosfatazy 3 (PFKFB3; IC50 = 670 nM;Ki = 240 nM). Bezpośrednio dokuje do kieszeni wiążącej Fru-6-P PFKFB3 i obniża poziomy Fru-2,6-BP (spadek o 40% w ciągu 48 godzin w komórkach HeLa), co skutkuje zmniejszoną glikolizą i produkcją mleczanu. Wykazano, że zmniejsza proliferację ludzkich komórek gruczolakoraka HCT-116 (GI50 = 8,2 µM) i hamuje tworzenie kolonii komórek HeLa na miękkim agarze (~79% redukcji przy 25 µM). Indukuje apoptotyczną (~25 µM) i nekrotyczną (~50 µM) śmierć komórek w zależności od poziomu wyczerpania ATP. Stwierdzono również, że zwiększa autofagię w komórkach HCT-116, o czym świadczy wzrost poziomu LC3-II i spadek poziomu p62.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Klarer, A. C., et al. 2014. Cancer Metab.2, 2.
Seo, M., et al. 2011. PLoS ONE6, e24179.
Seo, M., et al. 2011. PLoS ONE6, e24179.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5310500001 | 04055977242522 |