Kluczowe dokumenty
5.06421
Millipore
Stojak na jeden worek bulionu
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Synonim(y):
Uchwyt na torbę
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
Materiały
metal stand
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
DiluCult
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with Dilucult
Opis ogólny
Zintegrowany stojak na jeden worek z bulionem do podłączenia do urządzenia DiluCult.
Zastosowanie
Do użytku z rozcieńczalnikiem grawimetrycznym DiluCult i DiluCult 2.
Informacje prawne
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany