5.04521
Inhibitor Hhat, RU-SKI 43
Synonim(y):
Inhibitor acylotransferazy Hedgehog, RU-SKI43, 2-(2-metylobutyloamino)-1-(4-(m-toliloksymetylo)-6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyno-5(4H)-ylo)etanon, 2-((2-metylobutylo)amino)-1-(4-((3-metylofenoksy)metylo)-6,7-dihydrotio[3,2-c]pirydyno-5(4H)-ylo)etanon, RU-SKI43, 2-(2-metylobutyloamino)-1-(4-(m-toliloksymetylo)-6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyno-5(4H)-ylo)etanon, 2-((2-metylobutylo)amino)-1-(4-((3-metylofenoksy)metylo)-6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyno-5(4H)-ylo)etanon, inhibitor acylotransferazy Hedgehog
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
semisolid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C22H30N2O2S/c1-4-16(2)13-23-14-22(25)24-10-8-21-19(9-11-27-21)20(24)15-26-18-7-5-6-17(3)12-18/h5-7,9,11-12,16,20,23H,4,8,10,13-15H2,1-3H3
Klucz InChI
AEENEMOEBJOKGN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Hhat
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3