Przejdź do
SML3599
IMP-1575
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-(R)-IMP-1575, (+)-IMP-1575, (R)-(+)-2-(Isobutylamino)-1-(4-(6-methylpyridin-2-yl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethan-1-one, (R)-1-[6,7-Dihydro-4-(6-methyl-2-pyridinyl)thieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-2-[(2-methylpropyl)amino]ethenone, (R)-IMP-1575
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
993,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25N3OS
Masa cząsteczkowa:
343.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
, Faint yellow to yellow orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC([C@@H]2N(CCC3=C2C=CS3)C(CNCC(C)C)=O)=N1
InChI key
OVUGAMKQXDOHDJ-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Donor substrate Pal-CoA-competitive hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201.
IMP-1575 is a donor substrate Pal-CoA-competitive (Ki = 38 nM) hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201 (IC50 = 0.75 vs. 2.0 μM, respectively, by Acyl-cLIP assay).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2822Y00021221554104
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
oil
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
, Faint yellow to yellow orange
color
white to light brown
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)