Przejdź do
5.00496
C59
≥99% (HPLC), powder, Porcn inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
NAN, Wnt-C59, inhibitor szlaku Wnt XVI, 2-(4-(2-metylopirydyn-4-ylo)fenylo)-N-(4-(pirydyn-3-ylo)fenylo)acetamid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor Porcn II, C59,
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3ccc(cc3)c4cnccc4)C(=O)Cc1ccc(cc1)c2cc(ncc2)C
InChI
1S/C25H21N3O/c1-18-15-22(12-14-27-18)20-6-4-19(5-7-20)16-25(29)28-24-10-8-21(9-11-24)23-3-2-13-26-17-23/h2-15,17H,16H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
KHZOJCQBHJUJFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek pirydynylofenyloacetamid, który jest znacznie silniejszy niż IWP-2 (nr kat. 681671) w hamowaniu MBOAT (związanej z błoną O-acylotranferazy) członka rodziny Porcn- (Porcupine) za pośrednictwem palmitoilacji Wnt (IC50 = 74 pM w testach reporterowych STF przy użyciu komórek HEK293 transfekowanych Wnt3a). Wykazano, że jest skuteczny wobec Porcn mysich (mPorcn-A, B, C, D) i ludzkich (hPorcn-B), ale nie xenopus (xPorcn-A), gatunków i silnie hamuje przetwarzanie zarówno kanonicznych (1, 2, 3a, 6, 7b, 8a, 9a, 9b, 10), jak i niekanonicznych (4, 5a, 11, 16) podtypów Wnt. Wykazano, że C59 jest aktywny doustnie i skutecznie hamuje ekspansję guza MMTV-WNT1 u myszy (5 mg/kg i 10 mg/kg p.o.)in vivo.
Application
Porcn Inhibitor II, C59 został użyty jako inhibitor Wnt w protokole różnicowania hiPSCs do kardiomiocytów.[1]
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Porcupine (Porcn) - pośredniczy w palmitoilacji Wnt
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Masę cząsteczkową specyficzną dla danej partii można znaleźć na etykiecie fiolki lub w certyfikacie analizy. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.060725.310915.33717
form
powder
form
liquid
form
powder
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500496000104055977245615
Questions
  1. How is Product C59 5004960001, to be dissolved please? And once dissolved, is the solution stable? Can it be in other solvents than DMSO ?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO at 100 mg/mL. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.