5.00495
RubR1 Activator, GF-15
Synonim(y):
RubR1 Activator, GF-15, Supernumerary Centrosomes Clustering Inhibitor, 2ʹ-Benzyloxy-2ʹ-demethoxygriseofulvin, (2 S,6ʹ R)-(7-Chloro-4,6-dimethoxy-benzofuran-3-on)-2-spiro-1ʹ-(2ʹ-benzyloxy-6ʹ-methylcyclohex-2ʹ-en-4ʹ-one), (2, Supernumerary Centrosomes Clustering Inhibitor, 2ʹ-Benzyloxy-2ʹ-demethoxygriseofulvin, (2S,6ʹR)-(7-Chloro-4,6-dimethoxy-benzofuran-3-on)-2-spiro-1ʹ-(2ʹ-benzyloxy-6ʹ-methylcyclohex-2ʹ-en-4ʹ-one), (2S
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ronnest, M.H., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3342.
Crosse, R., et al. 1964. J. Gen. Microbiol.34, 51.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2