Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Quality Segment
form
solid
potency
200 pM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędowy
Caspase-3, Caspase-4, Caspase-5, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Caspase-3, Caspase-4, Caspase-5, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Główny cel
kaspaza-1
kaspaza-1
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Other Notes
Masuda, Y., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Com.234, 641.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell 78, 343.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell 78, 343.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?