Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1690,00 zł |
20 mg | Przewidywany termin wysyłki17 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
25 mg | Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
hot water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
mannosidase-1
Preparation Note
Other Notes
Kayakiri, H., et al. 1991. Chem. Pharm. Bull. 39, 1378.
Elbein, A.D., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 15599.
Iwami, M., et al. 1987. J. Antibiotic. 40, 612.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I. | description mannosidase inhibitor | description Indole alkaloid that binds to tubulin, inhibiting formation of microtubules. | description (5Z)-7-Oxozeaenol, CAS 66018-38-0, is a cell-permeable, highly potent, selective, irreversible, and ATP-competitive inhibitor of MAPKKK TAK1 activity (IC50 = 8 nM). |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form film or powder, solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility hot water: 25 mg/mL | solubility water, double-distilled: 50 mM | solubility water: 20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?