Przejdź do
411520
Kozie anty-ludzkie IgE, specyficzne dla łańcucha ε
liquid, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
2
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
diluted serum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoelectrophoresis )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Kozie przeciwciało poliklonalne dostarczane jako sterylnie filtrowana, defibrylowana, delipidyzowana i adsorbowana surowica. Rozpoznaje ludzki łańcuch ε IgE.
Ta kozia anty-ludzka IgE, specyficzna dla łańcucha ε jest zatwierdzona do stosowania w immunoelektroforezie do wykrywania ludzkiej IgE, specyficznej dla łańcucha ε.
Immunogen
Człowiek
Application
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
Surowica rozcieńczona w 500 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Monospecyficzny dla ludzkiego łańcucha ε IgE, co wykazano za pomocą pojedynczego łuku podczas testu z surowicą o podwyższonym stężeniu IgE. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401905401135401125
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
diluted serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
IgG
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c