Przejdź do zawartości
401125
Kozie anty-ludzkie IgA, specyficzne dla łańcucha α
liquid, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoelectrophoresis )
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone kozie przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje łańcuch α ludzkiej IgA.
Ta kozia anty-ludzka IgA, specyficzna dla łańcucha α jest zatwierdzona do stosowania w immunoelektroforezie do wykrywania ludzkiej IgA, specyficznej dla łańcucha α.
Application
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W sterylnie filtrowanym (0,22 µm) 500 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Monospecyficzny dla ludzkiej immunoglobuliny A, łańcuch α, jak określono za pomocą immunoelektroforezy z nierozcieńczonym przeciwciałem przeciwko 2-krotnie połączonej ludzkiej surowicy i nierozcieńczonemu połączonemu ludzkiemu osoczu. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)