Przejdź do
401484
Inhibitor IKK-2 IV
InSolution, ≥95%
Synonim(y):
InSolution Inhibitor IKK-2 IV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
507,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10FN3O2S
Masa cząsteczkowa:
279.29
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
507,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
potency
18 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
clear pale yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401481401485401482
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
General description
Inhibitor IKK-2 IV (nr kat. 401481) dostarczany w DMSO. Przepuszczalny dla komórek i silny inhibitor IKK-2 (IC50 = 18 nM), który wykazuje selektywność w stosunku do IKK-1, JNK i p38 MAPK. Hamuje produkcję TNF-α w ludzkich monocytach (IC50 w zakresie 0,15-2,5 µM) i blokuje produkcję IL-8 i IL-6 przez fibroblasty maziowe (IC50 = 100 nM). Wykazano, że zmniejsza obrzęk łapy w szczurzym modelu zapalenia stawów (~100% zahamowanie w dawce 30 mg/kg).
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór inhibitora IKK-2 IV o stężeniu 10 mM (500 µg/179 µl) (nr kat. 401481) w DMSO.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael W Caminear et al.
Frontiers in oncology, 12, 762820-762820 (2022-04-05)
Epithelial ovarian cancer (EOC) is a global health burden and remains the fifth leading cause of cancer related death in women worldwide with the poorest five-year survival rate of the gynecological malignancies. EOC recurrence is considered to be driven by
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
401484-500UG04055977211993