Key Documents
3801-M
Sigma-Aldrich
Saffron
Harleco®, suitable for Gram staining
Synonim(y):
Saffron, Gram Stain, C.I. 75100
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
976.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116121
Numer indeksu EC:
255-881-6
Postać
powder
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Harleco®
metody
Gram staining: suitable
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C44H64O24/c1-19(11-7-13-21(3)39(59)67-43-37(57)33(53)29(49)25(65-43)17-61-41-35(55)31(51)27(47)23(15-45)63-41)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)40(60)68-44-38(58)34(54)30(50)26(66-44)18-62-42-36(56)32(52)28(48)24(16-46)64-42/h5-14,23-38,41-58H,15-18H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,19-9+,20-10+,21-13+,22-14+/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38-,41-,42-,43+,44+/m1/s1
Klucz InChI
SEBIKDIMAPSUBY-RTJKDTQDSA-N
Opis ogólny
HARLECO® For gram staining
Zastosowanie
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
HARLECO® For gram staining
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3