Kluczowe dokumenty
324412
Sigma-Aldrich
Dynamin Inhibitor III, Phthaladyn-23
Synonim(y):
Dynamin Inhibitor III, Phthaladyn-23, 4-Chloro-2-((2-(3-nitrophenyl)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-5-carbonyl)-amino)-benzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12ClN3O7
Masa cząsteczkowa:
465.80
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Produkt 324412 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow to beige
rozpuszczalność
DMSO: 7 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A cell-permeable phthalimide compound that is reported to inhibit dynamin GTPase activity (IC50 = 17.4 and 63 µM using purified sheep brain dynamin I and recombinant dynamin II, respectively) in a GTP-competitive manner. Shown to block K+-induced SVE (synaptic vesicle endocytosis) of FM4-64 dye into rat brain synaptosomes (IC50 = 12.9 µM), while being ineffective at 30 µM against RME (receptor-mediated endocytosis) of transferrin into human osteosarcoma epithelial U2OS cells, presumably due to poor dynamin II inhibitory potency and/or rapid efflux and/or limited permeability in this cell line.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Odell, L.R., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 5267.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3