Kluczowe dokumenty
317505
Sigma-Aldrich
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC).
Synonim(y):
DOG, aktywator PKC IV
Wybierz wielkość
10 MG
386,00 zł
386,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
386,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
386,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
RTECS - RH0764500
Formularz
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear colorless
rozpuszczalność
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Opis ogólny
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC). Exhibits lower affinity for PKCα than for other isozymes. Shown to mimic the effects of tumor-promoting phorbol diesters on mitogenesis and epidermal growth factor binding and action in intact cells.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
Protein kinase C
Reversible: no
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Komentarz do analizy
Single spot by TLC
Inne uwagi
Ferro, T.J., et al. 1993. Am. J. Physiol. 264, L7.
MacEwan, D.J., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 246, 9.
Davis, R.J. 1985. J. Biol. Chem.260, 1562.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3