Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
2714-10050
Millipore
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 5x50mL
Synonim(y):
Cell Culture sampling, high purity application, 5 x 50 mL
Wybierz wielkość
5 EA
10 007,00 zł
10 007,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
10 007,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
10 007,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2025Szczegóły
Materiały
316L stainless steel cannula (ASTM)
TPE tubing (medical grade)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Poziom jakości
rozmiar igły
2.0 mm
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 5 × 50 mL
producent / nazwa handlowa
NovaSeptum®
Parametry
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
zanieczyszczenia
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
dopasowywanie
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Opis ogólny
Device Configuration: Multi-sampling
Zastosowanie
Bacterial counting and sampling from bioreactors
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27
Informacje prawne
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany