Kluczowe dokumenty
23-060-M
Sigma-Aldrich
IKKγ
Synonim(y):
NF-kappa-B essential modulator. Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma, FIP-3, NEMO, IKKg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu GenBank
Opis ogólny
Wykazano, że IKKγ odgrywa kluczową rolę w aktywacji NF-κB, jako podjednostka regulatorowa kinazy IκB, która fosforyluje inhibitory NF-κB, prowadząc do ich degradacji. Po stymulacji komórki, IKKγ może być modyfikowany przez wiązanie Lys-63 lub liniową poliubikwitynację, z których oba sugerują, że odgrywają kluczową rolę w sygnalizacji komórkowej, w tym aktywacji NF-κB. Jedną z ligaz E3 odpowiedzialnych za poliubikwitynację IKKγ związaną z Lys-63 jest TRAF6, który uczestniczy w kilku szlakach sygnałowych kontrolujących odporność, rozwój skóry, tworzenie osteoklastów i funkcje mózgu.
Zastosowanie
Ubiquitination Cascade Comoponent: Substrate
Postać fizyczna
Purified using glutathione sepharose.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2