WHA67063602
Whatman® Polycap AS encapsulated filter for aqueous solutions
Polycap AS 36 with filling bell, pore size 0.2 μm, stepped barb inlet, stepped barb outlet
Synonim(y):
filtry liniowe
Wybierz wielkość
414,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
414,00 zł
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
stepped barb inlet
stepped barb outlet
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6706-3602
Whatman Article No. 28420142 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
0.2 μm
Opis ogólny
Polycap AS do roztworów wodnych
Polycap AS to filtry kapsułkowe Whatman zaprojektowane specjalnie do filtracji dużych objętości wodnych roztworów próbek w kompaktowym rozmiarze. Dzięki nylonowemu filtrowi membranowemu i filtrowi wstępnemu GMF filtry te mają długą żywotność.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Pierwsza warstwa (GMF) działa jako filtr wstępny, zapewniając dłuższą żywotność membrany (0,2, 0,45 i 1,0 µm) i wyższą wydajność filtracji.
- Nylonowa membrana filtracyjna jest z natury hydrofilowa, ma niską zawartość substancji ekstrahowalnych, jest biobezpieczna i ma doskonałe prędkości przepływu
- Polipropylenowa obudowa jest łączona termicznie (bez użycia klejów, spoiw i innych materiałów), co zmniejsza poziom substancji ekstrahowalnych.
- Może być testowany metodą punktu pęcherzykowego, zaniku ciśnienia lub przepływu do przodu
- Dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej (autoklawowalnej)
- Produkowane zgodnie z normami ISO9001:2008 QMS
- Po użyciu nadaje się do recyklingu.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)