Kluczowe dokumenty
2221-60250
Millipore
NovaSeptum® Cell Culture Sampling Unit
Autoclavable Application; 250mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiały
316L stainless steel cannula
platinum cured silicone septum (medical grade)
polyester body
polypropylene bag
silicone tubing
Poziom jakości
sterylność
(Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27)
sterile
producent / nazwa handlowa
NovaSeptum®
Parametry
-20-125 °C max. temp.
rozmiar igły
2.0 mm
pojemność
250 mL
zanieczyszczenia
≤2.15 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
dopasowywanie
inlet septum unit (2 mm needle)
male Luer outlet
przydatność
suitable for sampling
Informacje prawne
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany