Kluczowe dokumenty
1.94603
Supelco
Benzyl alcohol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Benzyl alcohol, Benzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
878307
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
temp. samozapłonu
817 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758