Kluczowe dokumenty
1.93653
Supelco
Iron(III) chloride anhydrous
EMPLURA®
Synonim(y):
Iron(III) chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości:
anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1