Przejdź do
1.93403
kwas ortofosforowy
greener alternative
≥85%, EMPLURA®
Synonim(y):
Phosphoric acid, Orthophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
Assay:
≥85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥85%
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Packaging
1.93403.9026: 25 L, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93403.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93403.2521: 2,5 L, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93403.5021: 5 L, Minimalna ilość zamówienia: 4
Other Notes
Stężony kwas fosforowy to około 85% H3PO4 (wodny).
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash