Kluczowe dokumenty
172104
Sigma-Aldrich
Inhibitor kompleksu promującego anafazę, TAME
The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, also referenced under CAS 1784-03-8, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
Chlorowodorek TAME, inhibitor APC/C I, inhibitor interakcji APC/C-Cdc20 I, inhibitor cyklosomu I
Wybierz wielkość
50 MG
346,00 zł
346,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
346,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N4O4S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.41 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
346,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(NC(CCC[N+H]=C(N)N)C(=O)OC)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
Klucz InChI
JIQFFACVQXXHMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
TAME jest silnym inhibitorem ligazy ubikwityny, który specyficznie blokuje aktywację kompleksu promującego anafazę (APC) poprzez bezpośrednie wiązanie się z APC i zakłóca zależne od ogona IR interakcje między APC a jego białkami aktywującymi Cdc20 lub Cdh1. Stabilizuje substraty APC i wykazano, że hamuje proteolizę cyklin w mitotycznym ekstrakcie z jaja Xenopus z IC50 = 12 µM.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Sackton, K.L., et al. 2014. Nature. In press.
Zeng, X., et al. 2010. Cancer Cell18, 382.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3