Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
vertebrates, human
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
10
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ Acetylo-Histone H4 (Lys16) zawiera przeciwciało Acetylo-Histone H4 (Lys16), ujemną kontrolę normalnej króliczej IgG oraz startery qPCR, które amplifikują region 178 bp ludzkiego promotora RPL10. Acetylo-Histone H4 (Lys16) i kontrole negatywne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Acetylo-Histone H4 (Lys16).
Zestaw ChIPAb+ Acetylo-Histone H4 (Lys16) zawiera przeciwciało Acetylo-Histone H4 (Lys16), ujemną kontrolę normalnej króliczej IgG oraz startery qPCR, które amplifikują region 178 bp ludzkiego promotora RPL10. Acetylo-Histone H4 (Lys16) i kontrole negatywne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Acetylo-Histone H4 (Lys16).
~10 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Acetylowany H4 Lys16
Histon H4 sprzężony z KLH odpowiadający regionowi N-końca przy i wokół acetylowanej Lys16.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej króliczej IgG lub 2 µl anty-acetylo-histonu H4 (Lys16) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610).
Pomyślną immunoprecypitację fragmentów DNA związanych z acetylo-Histonem H4 (Lys16) zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, promotora RPL10 jako locus pozytywnego i starterów β-globiny jako locus negatywnego. (Patrz rysunki). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Rekombinowany histon H4 (nr kat. 14-697) (lane 1) i ekstrakt kwasu HeLa (lane 2) rozdzielono metodą elektroforezy, przeniesiono na PVDF i sondowano anty-acetylowym histonem H4 (Lys16) (0,1 μg/ml).
Białka uwidoczniono przy użyciu drugorzędowego przeciwciała osła przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje acetylo-histon H4 (Lys16) (~10 kDa) (patrz rysunki).
Multipleksowanie (Luminex):
Reprezentatywne dane partii.
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje acetylowany histon H4 na Lys16 w teście Luminex (patrz rysunki).
Test inhibicji peptydowej:
Reprezentatywne dane partii.
Peptyd tego przeciwciała został zablokowany na ekstraktach komórek HeLa (patrz rysunki).
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µg normalnej króliczej IgG lub 2 µl anty-acetylo-histonu H4 (Lys16) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610).
Pomyślną immunoprecypitację fragmentów DNA związanych z acetylo-Histonem H4 (Lys16) zweryfikowano za pomocą qPCR przy użyciu starterów ChIP, promotora RPL10 jako locus pozytywnego i starterów β-globiny jako locus negatywnego. (Patrz rysunki). Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Rekombinowany histon H4 (nr kat. 14-697) (lane 1) i ekstrakt kwasu HeLa (lane 2) rozdzielono metodą elektroforezy, przeniesiono na PVDF i sondowano anty-acetylowym histonem H4 (Lys16) (0,1 μg/ml).
Białka uwidoczniono przy użyciu drugorzędowego przeciwciała osła przeciw królikowi sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Strzałka wskazuje acetylo-histon H4 (Lys16) (~10 kDa) (patrz rysunki).
Multipleksowanie (Luminex):
Reprezentatywne dane partii.
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje acetylowany histon H4 na Lys16 w teście Luminex (patrz rysunki).
Test inhibicji peptydowej:
Reprezentatywne dane partii.
Peptyd tego przeciwciała został zablokowany na ekstraktach komórek HeLa (patrz rysunki).
Zestaw ChIPAb+ Acetyl-Histone H4 (Lys16) -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Histones
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej między gatunkami.
To przeciwciało wykrywa histon H4 acetylowany w Lys16.
Packaging
25 testów w zestawie. Zalecane użycie: ~2 μL przeciwciała na immunoprecypitację chromatyny (w zależności od kontekstu biologicznego).
Physical form
Anty-Acetylo-Histon H4 (Lys16) (królicza surowica poliklonalna). Jedna fiolka zawierająca 50 µl oczyszczonej przez powinowactwo króliczej surowicy poliklonalnej w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalna królicza IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg króliczych IgG w 125 µL buforu do przechowywania zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, promotor RPL10. Jedna fiolka zawierająca 75 μL 5 μM każdego startera specyficznego dla regionu promotora ludzkiego RPL10. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: ACC CGT CTT CGA CAG GAC T
REV: GGA ACG GAA GAC GAG AAC AG
Normalna królicza IgG. Jedna fiolka zawierająca 125 µg króliczych IgG w 125 µL buforu do przechowywania zawierającego 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, promotor RPL10. Jedna fiolka zawierająca 75 μL 5 μM każdego startera specyficznego dla regionu promotora ludzkiego RPL10. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: ACC CGT CTT CGA CAG GAC T
REV: GGA ACG GAA GAC GAG AAC AG
Format: Oczyszczony
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Obejmuje kontrolę ujemną, normalną króliczą IgG i startery specyficzne dla ludzkiego promotora RPL10.
Obejmuje kontrolę ujemną, normalną króliczą IgG i startery specyficzne dla ludzkiego promotora RPL10.
Chromatin Immunoprecipitation:
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using either 2 µg of Normal Rabbit IgG or 2 µL of Anti-acetyl-Histone H4 (Lys16) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of acetyl-Histone H4 (Lys16) associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, RPL10 Promoter (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using either 2 µg of Normal Rabbit IgG or 2 µL of Anti-acetyl-Histone H4 (Lys16) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610).
Successful immunoprecipitation of acetyl-Histone H4 (Lys16) associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, RPL10 Promoter (Please see figures).
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?