Dokumenty
16-236
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor 555
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 555
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1248)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Predicted to cross-react with rat based on conservation of immunogenic sequence
activated form of erbB2/HER-2 oncoprotein
Immunogen
Synthetic phosphopeptide, residues 1243-1255, corresponding to a major autophosphorylation (Tyr1248) site of human erbB2/HER-2 (C-AENPEpYLGLDVPV)
Zastosowanie
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor 555 is an antibody against phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) for use in FC & IC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Jakość
Routinely evaluated by immunostaining of EGF treated A431 cells
Postać fizyczna
ImmunoAffinity Purified
Przechowywanie i stabilność
1 year at 4°C from date of shipment
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2