16-173
Anti-FAK Antibody, clone 4.47, agarose conjugate
clone 4.47, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-FADK, Anti-FADK 1, Anti-FAK, Anti-FAK1, Anti-FRNK, Anti-PPP1R71, Anti-p125FAK, Anti-pp125FAK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4.47, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Opis ogólny
Zastosowanie
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Cechy i korzyści
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2