16-107
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85 Protein, agarose conjugate, 200 µg
Upstate®, from rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3R1(5295)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Jakość
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2