1.52031
Chromolith® CapRod RP-8 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 0.1 mm trap Capillary Column
Synonim(y):
9639 CapRod RP-8 kolumna kapilarna z pułapką 50-0,1
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® CapRod RP-8 endcapped Capillary Columns, L × I.D. 50 mm x 0.1 mm trap capillary column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 0.1 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość porów
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
W porównaniu do kolumn kapilarnych z cząsteczkami stałymi, kapilary 9639 CapRod wykazują lepszą wydajność przy optymalnej rozdzielczości (wąskie szerokości pików), zwiększonej wydajności (wyższa przepustowość próbek) i wydłużonej żywotności kolumny. Co więcej, długość kolumny jest mniej ograniczona niż w przypadku jakiegokolwiek innego typu kolumny. Kapilary można nawet lekko wygiąć, aby dopasować je do dowolnej konfiguracji LC lub instrumentu. Kolumny
9639 CapRod są zaprojektowane do współpracy z różnymi systemami nano lub kapilarnymi LC. Zapewnia to najwyższą sprawność i wydajność w połączeniu ze spektrometrami mas, zarówno w trybie on-line (ESI, nanospray), jak i off-line (MALDI).
Dlaczego warto wybrać kolumny kapilarne 9639 CapRod?
-Większe natężenia przepływu niż w przypadku kolumn kapilarnych z pakietem cząstek
-Kolumny pod niskim ciśnieniem
-Długa żywotność kolumny
-Wytrzymała i łatwa obsługa
-Natężenia przepływu od 0.1-200 μL/min zapewniają idealną kompatybilność z systemami LC/MS, zarówno z interfejsami ESI, jak i APCI
9639 CapRod RP-8 to monolityczna kolumna pułapkująca, która służy do zatężania próbek przed przeniesieniem ich do analitycznej kolumny 9639 CapRod. Typowe natężenie przepływu dla tej kolumny kapilarnej z pułapką 50-0,1 wynosi od 1 μL/min do 10 μL/min.
Więcej informacji:
Broszura: Przejedź przez separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC