Kluczowe dokumenty
1.51343
Supelco
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrosorb"] Si TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Wybierz wielkość
1 UNIT
2830,00 zł
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
2830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
LiChrosorb® Si 60 (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Silica bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
HPLC cartridge
LiChrosorb® Si 60 is a reliable irregular shaped silica sorbents with a pore diameter of 60A for normal phase chromatography.This sorbent is packed into a LiChroCART 125-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany