Merck
1.50017
MANU-CART™ HPLC cartridge holder
for LiChroCART™ 25-4 HPLC cartridges
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
manu-CART™ uchwyt na wkłady LiChroCART™ 25-4 HPLC,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
holder for 25-4 and 25-2 LiChropsher ADS cartridges.
Analysis Note
visual control: passes test
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)