1.50549
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2186 RP-18 endcapped (5µm) 9929 RT 150-4.6, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
21.6% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5