Kluczowe dokumenty
1.50009
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 150 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 150-4,6, suitable for HPLC
Parametry
400 bar pressure
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 4 mm
metoda separacji
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany