Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 150 sets | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5860,00 zł
material
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
agency
according to ISO 7899
feature
ready-to-use
packaging
box of 150 (plate and EZ-PAK membrane filter)
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
plate diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
General description
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Enterococcus spp. | suitability Enterococcus spp. | suitability aerobic bacteria (total count) | suitability - |
| agency according to ISO 7899 | agency ISO 7899 | agency - | agency ISO |
| application(s) filtration | application(s) filtration, food and beverages | application(s) filtration | application(s) detection |
| manufacturer/tradename ReadyPlate™ | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ReadyPlate™ | manufacturer/tradename ReadyPlate™ |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| packaging box of 150 (plate and EZ-PAK membrane filter) | packaging box of 20 plates | packaging box of 20 plates | packaging box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1467660150 | 04054839166198 |