Kluczowe dokumenty
14-451-M
Sigma-Aldrich
Białko ROKα/ROCK-II, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human ROCK-II residues 11-552, for use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Antygen raka nerki NY-REN-35, Kinaza Rho, Kinaza białkowa 1 związana z Rho, zawierająca cewkę zwijaną, ROK, p160ROCK
Wybierz wielkość
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 360,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Formularz
liquid
okres trwałości
6 mo.
masa cząsteczkowa
Mw 63.3 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
rozpuszczalność
soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ROCK1(6093)
Opis ogólny
Obszar badań: APOPTOSIS
N-końcowa rekombinowana ludzka kinaza ROCK-II znakowana His6, reszty 11-552
Źródło produktu: wyrażane przez bakulowirus w komórkach owadów Sf21
Kinaza Rho (ROCK) jest rodzajem kinazy serynowo-treoninowej. Istnieją dwie izoformy, ROCK1 i ROCK2. U ludzi ROCK1 i ROCK2 składają się z 33 eksonów i znajdują się na chromosomie 18 (18q11.1). [1] Struktura białka ROCK charakteryzuje się domeną katalityczną kinazy i domeną wiążącą Rho (RBD) na N-końcu oraz domeną pleckstrin-homology (PH) i wewnętrzną domeną bogatą w cysteinę (CR) na C-końcu.
Działania biochem./fizjol.
Białko docelowe: ROKα/ROCK-II
Podrodzina docelowa: AGC
ROCK (kinaza Rho) jest aktywowana poprzez interakcję z enzymem GTPazy Rho. ROCK odgrywa kluczową rolę w różnych istotnych funkcjach komórkowych, takich jak adhezja, skurcz, migracja i proliferacja. Ponadto reguluje cytoszkielet i kurczliwość aktomiozyny podczas apoptozy. Nadekspresję białka ROCK zaobserwowano w różnych typach nowotworów, takich jak kostniakomięsak, rak wątrobowokomórkowy, rak okrężnicy i pęcherza moczowego.[2]
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg (14-451M), prosimy o kontakt w celu ustalenia ceny i dostępności.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of the Long S6 Kinase substrate peptide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Sahai et al.
Current biology : CB, 9(3), 136-145 (1999-02-18)
The Ras-related GTPase RhoA controls signalling processes required for cytoskeletal reorganisation, transcriptional regulation, and transformation. The ability of RhoA mutants to transform cells correlates not with transcription but with their ability to bind ROCK-I, an effector kinase involved in cytoskeletal
J Feng et al.
The Journal of biological chemistry, 274(6), 3744-3752 (1999-01-28)
Rho-associated kinase (Rho-kinase) from chicken gizzard smooth muscle was purified to apparent homogeneity (160 kDa on SDS-polyacrylamide gel electrophoresis) and identified as the ROKalpha isoform. Several substrates were phosphorylated. Rates with myosin phosphatase target subunit 1 (MYPT1), myosin, and the