Przejdź do
14-460-M
Białko Arg, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids, 27-end, mouse Arg, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2000,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 124.5 kDa
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 124.5 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
mouse ... ABL2(11352)
General description
N-końcowe rekombinowane aminokwasy znakowane His6, 27-końcowe, mysie Arg
Źródło produktu: ekspresja w komórkach Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Arg
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-460M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Abltide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-326-M14-492-M14-579-M
description
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids, 27-end, mouse Arg, for use in Kinase Assays.
description
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human Src. For use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human GSK3α, for use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human DDR2 amino acids 467-end, for use in Kinase Assays.
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 124.5 kDa
mol wt
Mw 61.7 kDa
mol wt
Mw 55 kDa
mol wt
Mw 48 kDa
Gene Information
mouse ... ABL2(11352)
Gene Information
human ... SRC(6714)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TKT(7086)
UniProt accession no.
P42684
UniProt accession no.
P12931
UniProt accession no.
P49840
UniProt accession no.
Q16832
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)