Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Przewidywany termin wysyłki18 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 15 310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
15 310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 sierpnia 2026Szczegóły
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
specific activity
6250 U/mg
mol wt
Mw 38.1 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... FGFR2(2263)
General description
Application
Metabolism
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3μg of active GFGR2 (N549H).
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Active, N-terminal, 6His-tagged, recombinant, human FGFR2 (N549H), amino acids 456-770. For use in Kinase Assays. | description Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human FGFR1 amino acids 456-765, for use in Kinase Assays. | description Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays. | description Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR4 amino acids 442-755, for use in Kinase Assays. |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| mol wt Mw 38.1 kDa | mol wt Mw 62 kDa | mol wt Mw 38 kDa | mol wt Mw 36.4 kDa |
| specific activity 6250 U/mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?