Kluczowe dokumenty
12-334
Sigma-Aldrich
Przeciwciało królicze przeciw kurczakowi IgY, pomostowe
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
IgG kurczaka
Wybierz wielkość
250 μG
915,00 zł
915,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μG
915,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.47
915,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
chicken
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Przeciwciało królicze przeciwko IgY kurczaka, mostkujące jest przeciwciałem przeciwko IgY kurczaka do stosowania w IP i WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Jakość
Routinely evaluated in a western blot.
Postać fizyczna
0,01M fosforan sodu, pH 7,4, 0,14M chlorek sodu
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2