Merck
1.20628
GranuCult® Plus m-Green Broth
nonselective for yeasts, nonselective for molds
Synonim(y):
BromokrezolZielony wywar z drożdży i pleśni, Broth z drożdży i pleśni, Bulion M-BCG
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
granular
packaging
pkg of 500 g
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
4.6±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for molds, nonselective for yeasts
General description
GranuCult® Plus m-Green Broth to złożone podłoże zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałego wzrostu grzybów. Kwaśne pH pożywki hamuje wzrost bakterii z wyjątkiem bakterii acidofilnych.
Skład pożywki obejmuje Peptony, działające jako bogate źródło azotu, węgla i aminokwasów. Dodatek ekstraktu z drożdży zapewnia obfite zaopatrzenie w niezbędne witaminy, podczas gdy dekstroza służy jako źródło energii.
Aby utrzymać idealną równowagę, fosforan potasu działa jako niezawodny środek buforujący, stabilizując poziom pH pożywki. Pożywka ta zawiera również siarczan magnezu, tiaminę i diastazę, które zapewniają szereg niezbędnych jonów, minerałów i składników odżywczych, kluczowych dla silnego wzrostu grzybów.
Zieleń bromokrezolowa działa jako wskaźnik pH i ułatwia wizualizację wzrostu grzybów w bulionie.
Application
GranuCult® Plus m-Green Broth służy do wykrywania drożdży i pleśni w napojach bezalkoholowych i innych próbkach napojów.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
120628050004065267006499