1.12352
Chlorek tantalu(V)
99+
Synonim(y):
Pentachlorek tantalu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
siła działania
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
216-217 °C
gęstość
3.68 g/cm3 at 25 °C
gęstość nasypowa
2400 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Oznaczenie (grawimetrycznie): ≥ 99,8%
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3