Przejdź do
8.22145
Dwuwodny sulfanilan sodu
for synthesis
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu sulfanilowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
208-208-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
solubility
170 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106663M1651106664
description
for synthesis
description
for analysis EMSURE®
description
≥99.5%, suitable for plant cell culture
description
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration 15.66% Aquastar®
solubility
170 g/L
solubility
290 g/L
solubility
-
solubility
290 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)